Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti per campionamento sterili con chiusure con filo piatto
Codice prodotto. 11904405 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 in.
14 x 10 pollici (35.6 x 25.4 cm)
15 x 5.5 in. (38.1 x 14cm)
9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm)
9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm)
Spessore (sistema imperiale):
3 mil
3.50 mil
4 mil
Capacità (sistema imperiale):
18 oz.
24 oz.
42 oz.
60 oz.
100 oz.
Colore:
Clear
Clear with White Block
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Spessore (sistema imperiale) Capacità (sistema imperiale) Colore Dimensione della confezione
11904405 9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm) 3.50 mil 24 oz. Clear with White Block pezzi 500
17903182 9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm) 3 mil 18 oz. Clear pezzi 500
13158167 9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm) 3.50 mil 24 oz. Clear pezzi 500
11914405 10 x 10 in. 4 mil 60 oz. Clear with White Block pezzi 250
11738046 14 x 10 pollici (35.6 x 25.4 cm) 4 mil 100 oz. Trasparente pezzi 250
11974405 15 x 5.5 in. (38.1 x 14cm) 3.50 mil 42 oz. Clear pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11904405
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
An economical and efficient way to collect, contain and carry samples
Collect, contain and carry samples in an economical and efficient way
  • Sterile to avoid sample contamination
Specifica
Tipo di chiusura Flat Wire
Colore Clear with White Block
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Quantità 500/Pk.
Spessore (sistema imperiale) 3.50 mil
Dimensioni (L x P) 9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Product Type Sample Bag
Capacità (sistema imperiale) 24 oz.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema metrico) 14 cm