Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti per campionamento sterili con chiusure con filo piatto
Codice prodotto. 17903182 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 10 in.
14 x 10 pollici (35.6 x 25.4 cm)
15 x 5.5 in. (38.1 x 14cm)
9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm)
9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm)
Spessore (sistema imperiale):
3 mil
3.50 mil
4 mil
Capacità (sistema imperiale):
18 oz.
24 oz.
42 oz.
60 oz.
100 oz.
Colore:
Clear
Clear with White Block
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Spessore (sistema imperiale) Capacità (sistema imperiale) Colore Dimensione della confezione
17903182 9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm) 3 mil 18 oz. Clear pezzi 500
13158167 9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm) 3.50 mil 24 oz. Clear pezzi 500
11904405 9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm) 3.50 mil 24 oz. Clear with White Block pezzi 500
11914405 10 x 10 in. 4 mil 60 oz. Clear with White Block pezzi 250
11738046 14 x 10 pollici (35.6 x 25.4 cm) 4 mil 100 oz. Trasparente pezzi 250
11974405 15 x 5.5 in. (38.1 x 14cm) 3.50 mil 42 oz. Clear pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17903182
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An economical and efficient way to collect, contain and carry samples
Collect, contain and carry samples in an economical and efficient way
  • Sterile to avoid sample contamination
Specifica
Tipo di chiusura Flat Wire
Colore Clear
Materiale Polyethylene
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Capacità (sistema imperiale) 18 oz.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema metrico) 11.4 cm