Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette smussati SureOne, universali: 1-200 μl
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Una linea completa di puntali per pipetta universali smussati
- Disponibilità di puntali lunghi e con fori ampi
- Gli articoli non sterili sono certificati esenti da RNasi/DNasi e DNA
- Gli articoli sterili sono sterilizzati con irradiazione a fascio di elettroni e certificati esenti da RNasi/DNasi, pirogeni, carico biologico, inibitori di PCR* ed endotossine
- Prodotto compatibile con la maggior parte delle marche di pipettatori più diffusi (ottimale con il pipettatore Fisherbrand Elite™)
Order Info
Le opzioni di confezionamento includono: fornitura sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 to 200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Yellow |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and DNA Free |
| Formato | BUlk |
| Stile punta | Beveled |
| Vedi altri risultati |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.