Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiBeschreibung
Reload system provides a complete line of micropoint universal-fit pipet tips.
- Tutti i puntali rack sterili sono avvolti in pellicola termoretraibile e certificati esenti da RNasi, DNasi, ATP, apirogeni e privi di carica batterica, inibitori della PCR, endotossine e DNA. Tutti i puntali rack non sterili, non filtrati e sfusi sono certificati esenti da RNasi, DNasi e DNA
- Gli inserti Flush Fit si adattano al rack, per un facile pipettaggio multicanale
- Logo di riciclaggio stampato su tutti i componenti del rack
- Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
- Il bordo del coperchio impedisce che i rack scivolino quando sono impilati e vengono trasportati all'interno del laboratorio
- Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
- Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
- Il coperchio ribaltabile invertibile può essere incernierato o a sollevamento; il formato con cerniera non impedisce l'utilizzo di una pipetta multicanale
- Gli inserti possono essere posizionati e rimossi dal rack con estrema facilità; l'aggancio con fascetta sul rack garantisce un fissaggio sicuro
- Rintracciabilità del lotto—tutti gli inserti includono il codice Fisherbrand, il volume del puntale e il numero di lotto
- I fori degli inserti dentellati impediscono il movimento dei puntali, stabilizzandoli per operazioni multicanale
- La fascetta Contact Clip evita il contatto non necessario con i puntali durante il fissaggio degli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti. Design robusto e rigido per una tenuta sicura su ogni puntale
- Informazioni sul prodotto disponibili sulla confezione
- L'aletta antipolvere impedisce la contaminazione del prodotto da parte di eventuali residui
- L'incavo per le dita consentono un facile accesso per l'estrazione del prodotto
- La confezione Canyon Cut consente una facile rimozione dell'inserto del puntale
- Il design della confezione delle ricariche consente di risparmiare il 58% di spazio sul banco da lavoro rispetto alle confezioni in rack; inoltre, riduce i rifiuti in plastica del 52%
Bestellinformation
Le opzioni di confezionamento includono la fornitura sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Spezifikation
Spezifikation
| Volume (sistema metrico) | Da 100 a 1250 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sí |
| Colore | Blu |
| Autoclavabile | Sì |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.75 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6.9 cm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, Bioburden, PCR Inhibitor, Endotoxin, and Pyrogen Free |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Stile punta | Rack incernierato, senza filtro, SureOne |
| Mehr anzeigen |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.