Includes
Funzionamento per 10,000 ore con pile a bottone 357 da 1.5 V in dotazione (ricambio con n. di cat. 02-440-1C).
Con il semplice tocco di un pulsante è possibile passare da pollici a millimetri, chiudere le ganasce o leggere misurazioni differenziali
- Display digitale alto 0.33 in. (0.84 cm)
- In resistente acciaio temprato
- Risoluzione: 0.0005 in. o 0.01 mm
- Precisione: ±0.001 in. o ±0.03 mm
Modello da 9 in. (22.9 cm)
- Intervallo: da 0 a 6 in. (da 0 a 150 mm)
- Dimensioni: 9 × 3 in. (22.9 × 7.6 cm)
- Peso: 141.7 G (5 once)
- Intervallo: da 0 a 8 in. (da 0 a 200 mm)
- Dimensioni: 11 × 3 in. (27.9 × 7.6 cm)
- Peso: 170 G (6 once)
Certifications
Certificato con numero di serie di un laboratorio di calibrazione ISO 17025 che attesta la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifications
Specifications
| Product Type | Calibro digitale Traceable™ |
| Accuracy | ±0.001 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la misurazione del diametro esterno dei tappi, il diametro interno dei tubazioni e la profondità delle fiale |
| Include | Pila a bottone da 1.5 V 357 |
| Tipo di bilancia | Calibrated in inches |
| Size | Da 0 a 200 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 6 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 0.17 kg |
| Materiale | Acciaio inox |