Learn More
Fisherbrand™ Calibri digitali Traceable™
Codice prodotto. 11783217 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Da 0 a 200 mm
da 0 a 150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Peso (sistema imperiale):
6 oz.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione Peso (sistema imperiale)
11783217 da 0 a 150 mm Pezzo -
11727927 Da 0 a 200 mm Pezzo 6 oz.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11783217
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Funzionamento per 10,000 ore con pile a bottone 357 da 1.5 V in dotazione (ricambio con n. di cat. 02-440-1C).
Con il semplice tocco di un pulsante è possibile passare da pollici a millimetri, chiudere le ganasce o leggere misurazioni differenziali
  • 0.33 in. high digital display
  • Durable hardened steel
  • Resolution: 0.0005 in.
  • Accuracy: ±0.001 in.
9 in. Model
  • Range: 0 to 6 in.
  • Dimensions: 9 x 3 in. (22.9 x 7.6 cm)
  • Weight: 5 oz. (141.7g)
11 in. Model
  • Range: 0 to 8 in.
  • Dimensions: 11 x 3 in. (27.9 x 7.6 cm)
  • Weight: 6 oz. (170g)
Certifications
Certificato con numero di serie di un laboratorio di calibrazione ISO 17025 che attesta la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Calibro digitale Traceable™
Accuracy ±0.001 in.
Include Pila a bottone da 1.5 V 357
Tipo di bilancia Calibrated in inches
Size da 0 a 150 mm
Materiale Acciaio inox