Learn More
Fisherbrand™ Monitor di umidità Traceable™ Humidity-On-A-Card™
Codice prodotto. 11782146 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
24°C
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11782146 24°C pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11782146
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideale per l'uso con flaconi, sostanze chimiche, sacchetti di plastica, componenti elettronici, essiccatori e contenitori per la conservazione
Traceable™ Humidity-On-A-Card™ Humidity Monitor ideal for use with bottles, chemicals, plastic bags, electronics, desiccators and storage containers.
  • Cards record both the current humidity and the maximum humidity attained using color-change reactions
  • Current humidity scale ranges from 0 to 100% RH in 10% increments
  • Color changes from blue to bright pink as the humidity levels rise and fall
  • Accuracy is ±5% RH at 75°F (24°C)
  • Maximum humidity scale uses a nonreversible color reaction to record the highest humidity level to which the card has been exposed (over a 24-hour period)
  • Range is 50 to 90% RH in 10% increments
  • Accuracy: ±5% RH at 75°F (24°C)
  • Each card is individually sealed in a clear moisture-barrier bag with a Humidity Sponge™ desiccant to keep the card dry and to provide for an extended shelf life
Certifications
Includes individually serial-numbered ISO 17025 certificate to indicate traceability to standards provided by NIST.
Specifica
Tipo Monitor umidità
Intervallo di umidità Da 0 a 100%
Accuracy ±5% UR a 75°F (24°C)
Temperature Range (Metric) 24°C
Incrementi 0,1
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 75°F
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio dei livelli di umidità in aree difficili da raggiungere o fuori mano per periodi di tempo prolungati, con registrazione dell'umidità corrente e di quella massima tramite reazioni a variazione cromatica
Include Con numero di serie individuale certificato ISO 17025
Certificazione/Conformità NIST
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hi Card Max, MXC56789, Control Company
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P285-In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P341-IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .