Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ RTD Platinum Thermometer Replacement Probe
Codice prodotto. 12744078 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
12744078 6 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12744078
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Traceable™ RTD Platinum Thermometer Replacement Probe for traceable RTD platinum.
  • 100 ohm
  • 8-wire probe
  • Probe length: 15.24 cm (6 in.)
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 152 mm
Tipo di sonda Thermometer
Product Type RTD Probe
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) For RTD platinum thermometer
For improved performance, probes should be calibrated as a system with the meter.