Learn More
Fisherbrand™ Timer con allarme a tre righe Traceable™
Produktkod. 11597453 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Display:
LCD
Förpackningsstorlek:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Display Förpackningsstorlek
11597453 LCD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Produktkod. 11597453
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visa alla kampanjer
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Certificato Traceable con numero di serie individuale, retro magnetico, supporto e batteria all'ossido di argento con durata 1.5 anni
Unità perfetta da dedicare a un gruppo di test ripetitivi
Unità perfetta per gruppi di test ripetitivi. Il timer con allarme a tre canali Fisher Scientific™ Traceable™ è un dispositivo facile da usare che visualizza simultaneamente tre differenti tempi di conteggio decrementale/allarme. I tre canali possono essere avviati singolarmente o simultaneamente e programmati per un conteggio decrementale da 99 ore, 59 minuti, 59 secondi a 1 secondo. Raggiunto lo zero, si attiva un allarme, viene visualizzato il messaggio TIME's UP e il timer inizia il conteggio incrementale.
  • Le memorie consentono di tornare alla visualizzazione del tempo precedentemente programmato
  • Utilizzabile anche come tre cronometri o in qualsiasi combinazione per conto normale/alla rovescia
  • Il display presenta un orologio con orario
  • La precisione del cristallo in quarzo è dello 0.01%
  • Le cifre sono alte 3/8 poll.
  • Dimensione della custodia di plastica ABS resistente ad agenti chimici: 2 x 3.25 x 0.5 poll.
  • Peso: 3 once
Certifikat
Per assicurare la precisione, viene fornito un certificato Traceable™ con numero di serie individuale rilasciato da un nostro laboratorio di calibrazione ISO/IEC 17025 accreditato da A2LA. Include la tracciabilità agli standard definiti dal NIST
Specifikationer
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo 99 hr. 59 min. 59 sec.
Alarms Acustici e visivi
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display LCD
Tipo di batteria Ossido di argento - 357 Button-Cell Silver Oxide
Altezza (sistema imperiale) display 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) display 0.93 cm
Peso (sistema imperiale) 3 once
Peso (sistema metrico) 85.04 g
Include Certificato Traceable con numero di serie individuale, retro magnetico, cavalletto e batteria all’ossido di argento con durata 1.5 anni
Certificazione/Conformità Per assicurare la precisione, viene fornito un certificato Traceable™ con numero di serie individuale rilasciato da un nostro laboratorio di calibrazione ISO/IEC 17205 accreditato da A2LA.  Certifica la conformità agli standard NIST (National Institute of Standards and Technology, Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia).
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.