Learn More
Fisherbrand™ Timer a due memorie Traceable™
Codice prodotto. 11755863 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
23 ore 59 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
11755863 23 ore 59 min. 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11755863
Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 28058
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Batteria, magnete, supporto pieghevole/clip, certificato Traceable™
Funzioni di misurazione del tempo precise, con conteggio incrementale o decrementale da 23 ore, 59 minuti, 59 secondi
Delivers on-the-dot timing operations whether counting up or down from 23 hours, 59 minutes, 59 seconds. Fisherbrand™ Traceable™ Two-Memory Timer helps to perform two tests at once, both countdown timing channels may be started simultaneously. As each countdown time ends, a unique alarm sounds, and Times Up flashes on the display. At zero, the display will begin counting up.
  • La funzione della memoria consente innumerevoli test ripetitivi
  • Entrambi i canali di conto alla rovescia possono essere impostati per riportare un determinato orario.
  • Precisione: 0.01%
  • Risoluzione: 1 sec.
  • Richiamo della memoria
  • Intervallo del timer: 24 ore
  • Display: LCD a doppia linea, ciascuna linea alta 0.375 pollici (1.0cm) H
  • Allarme: Allarme differente per ciascun canale, 1 minuto, silenziato in automatico o manualmente
  • Supporto, clip e retro magnetico
  • Dimensioni: lungh. 2.22 x largh. 6.98 x alt. 5.39cm (0.875 x 2.75 x 2.125 poll.)
  • Peso: 1.9 once (54g)
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Certifica la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
Product Type Handheld/Benchtop Timer
Intervallo di tempo 23 ore 59 min. 59 sec.
Alarms Audible
Accuracy 0,01%
Risoluzione 1 sec.
Display LCD
Tipo di batteria Ossido di argento
Altezza (sistema imperiale) display 0.37 in.
Altezza (sistema metrico) display 0.93 cm
Peso (sistema imperiale) 1,87 once
Peso (sistema metrico) 53.01 g
Include Cavalletto, clip e retro magnetico, batteria all’ossido di argento con durata 1 anno, corpo in plastica ABS
Da utilizzare con (applicazione) Per eseguire analisi ripetitive
Certificazione/Conformità NIST