Learn More
Fisherbrand™ Termometro per frigorifero/congelatore per vaccini Traceable™
Codice prodotto. 11873460 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni della bottiglia:
5 ml
10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni della bottiglia Dimensione della confezione
11873460 10 ml Pezzo
11749745 5 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11873460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.20€
    54.25€ / pezzi 1
    Risparmia 14.95€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per il monitoraggio della temperatura di vaccini in congelatori, bagni d'acqua, blocchi riscaldanti, incubatori e frigoriferi con sensore di temperatura in soluzione tampone integrato. Il termometro per frigorifero/congelatore per vaccini Fisherbrand™ Traceable™ include una sonda sigillata in una soluzione di glicole che isola il sensore quando lo sportello del frigorifero viene aperto.
Monitors temperature of vaccine in freezers, water baths, heating blocks, incubators, and refrigerators with enclosed temperature-buffered sensor. Fisherbrand™ Traceable™ Vaccine Refrigerator/Freezer Thermometer includes a probe which is sealed in glycol solution and insulates sensor when refrigerator door is opened.
  • Triple display simultaneously shows Min/max and current temperatures, °F/°C switchable
  • Bottle insulates sensor from rapid temperature changes when refrigerator door is opened
  • 15-077-720 has a 5mL bottle designed for vaccines; 06-664-11 has a 10mL bottle
  • Glass bottle filled with glycol mimics vaccine temperature and fits in trays
  • Probe is sealed in glycol solution which insulates sensor when refrigerator door is opened
  • Ten-foot micro-cable permits refrigerator doors to close on it
  • Minimum/maximum memory monitors high and low readings overnight, on weekends, or for any time period
  • Alarm is programmable in 1° increments, sounds continuously when temperature rises above/falls below set points and can be turned off manually
  • High-impact, chemical-resistant ABS plastic case
  • Temperature range: -50 to +70°C/-58 to +158°F
  • Resolution: 1° accuracy: ±1C
  • Battery:AA Alkaline (1)
Certifications
Il certificato Traceable™ con numero di serie individuale è fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA. Certifica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST.
Specifica
Riempimento bottiglia Glicole
Dimensioni della bottiglia 10 ml
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioni (L x P x A) 2.75 x 2.75 x 0.75 pollici (69.85 x 70 x 19 mm)
Da utilizzare con (applicazione) Monitoraggio della temperatura in congelatori, refrigeratori, incubatori, blocchi riscaldanti
Altezza (sistema imperiale) 0,75in.
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Include Nastro di fissaggio con Velcro™ e magnetico, una batteria AA, corpo in plastica ABS, set di allarmi in incrementi di 1 °C visivi e acustici per segnalare la diminuzione della temperatura
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) 69.85 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 25.4 cm
Materiale Plastica ABS
Modello Termometro per refrigeratori/congelatori
Risoluzione 1 °C
Peso (sistema imperiale) 4 once
Peso (sistema metrico) 0.11 kg
Larghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Product Type Fridge/Freezer Digital Thermometer
Lunghezza (sistema imperiale) 2,75 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +158 °F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Refrigerators/Freezers
Tipo di batteria AA Alkaline (1)
Accuracy ±1 °C
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 70 mm