Learn More
Fisherbrand™ Tube Brush
Codice prodotto. 15813807 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Tan
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15813807 Tan pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15813807
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tapered brush for 15mL centrifuge tubes.
For 15mL centrifuge tubes.
  • Tapered bristle portion, 0.5 in. dia. (1.3cm) at tip
  • Galvanized wire handle
Specifica
Product Type Centrifuge Tube Brush
Materiale maniglia Galvanized Wire
Tipo di punta Tapered
Colore Tan
Diametro (sistema imperiale) setole 0.81 in.
Diametro (sistema metrico) setole 2 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15mL centrifuge tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) setole 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole 8.9 cm
Size Small