Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Stoppers
- Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Codice prodotto. 11508132 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
37mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.5 mm
8 mm
9.5 mm
11 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
17.5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Colore:
Crema
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
39 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Colore | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 11508132 | 25 mm | 12.5 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11502493 | 9 mm | 6.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11756477 | 9 mm | 6.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11766477 | 13 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11512493 | 13 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11776477 | 17 mm | 9.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11532493 | 17 mm | 9.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11786477 | 21 mm | 11 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11542493 | 21 mm | 11 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11572493 | 33 mm | 16 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11706487 | 33 mm | 16 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11716477 | 29 mm | 14 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11562493 | 29 mm | 14 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 10709984 | 25 mm | 12.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11552493 | 25 mm | 12.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11746477 | 41 mm | 19 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11592493 | 41 mm | 19 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11716487 | 45 mm | 20 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11502503 | 45 mm | 20 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11532503 | 57 mm | 25 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 10171552 | 57 mm | 25 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11522503 | 53 mm | 24 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11588122 | 17 mm | 9.5 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11578122 | 13 mm | 8 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11598122 | 21 mm | 11 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11518132 | 29 mm | 14 mm | Crema | pezzi 10 |
| 10777864 | 29 mm | 14 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11528132 | 33 mm | 16 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11538132 | 37 mm | 17.5 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11548132 | 41 mm | 19 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11558132 | 45 mm | 20 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11568132 | 49 mm | 22 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11578132 | 53 mm | 24 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11588132 | 57 mm | 25 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11582493 | 37mm | 17.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11764306 | 37mm | 17.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11786457 | 49 mm | 6.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11512503 | 49 mm | 6.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11568122 | 9 mm | 6.5 mm | Crema | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Codice prodotto.
11508132
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
13.90€
6.68€ / pezzi 10
Risparmia 7.22€
51% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
6.01 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28038" per avere il tuo prezzo promozionale.
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 12.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per contenitori a imboccatura stretta |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per contenitori con diametro interno da 1.3 a 1.35 cm |
| Posizioni totali | 1 |
| Colore | Crema |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Materiale | Gomma |
| Product Type | Tappo a vite con setto |
| Stopper Number | 0 |