Learn More
- Home
- Products
- Stoppers and Closures
- Stoppers
- Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Codice prodotto. 11578122 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
37mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.5 mm
8 mm
9.5 mm
11 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
17.5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Colore:
Crema
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
39 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diametro (sistema metrico) esterno | Diametro (sistema metrico) interno | Colore | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11578122 | 13 mm | 8 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11756477 | 9 mm | 6.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11502493 | 9 mm | 6.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11766477 | 13 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11512493 | 13 mm | 8 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11776477 | 17 mm | 9.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11532493 | 17 mm | 9.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11786477 | 21 mm | 11 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11542493 | 21 mm | 11 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11706487 | 33 mm | 16 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11572493 | 33 mm | 16 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11562493 | 29 mm | 14 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11716477 | 29 mm | 14 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 10709984 | 25 mm | 12.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11552493 | 25 mm | 12.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11746477 | 41 mm | 19 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11592493 | 41 mm | 19 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11716487 | 45 mm | 20 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11502503 | 45 mm | 20 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11532503 | 57 mm | 25 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 10171552 | 57 mm | 25 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11522503 | 53 mm | 24 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11588122 | 17 mm | 9.5 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11598122 | 21 mm | 11 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11518132 | 29 mm | 14 mm | Crema | pezzi 10 |
| 10777864 | 29 mm | 14 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11508132 | 25 mm | 12.5 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11528132 | 33 mm | 16 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11538132 | 37 mm | 17.5 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11548132 | 41 mm | 19 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11558132 | 45 mm | 20 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11568132 | 49 mm | 22 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11578132 | 53 mm | 24 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11588132 | 57 mm | 25 mm | Crema | pezzi 10 |
| 11764306 | 37mm | 17.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11582493 | 37mm | 17.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11786457 | 49 mm | 6.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11512503 | 49 mm | 6.5 mm | Rosso | pezzi 10 |
| 11568122 | 9 mm | 6.5 mm | Crema | pezzi 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Codice prodotto.
11578122
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per contenitori a imboccatura stretta |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per contenitori con diametro interno da 0.92 a 0.97 cm |
| Posizioni totali | 1 |
| Colore | Crema |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Materiale | Gomma |
| Product Type | Tappo a vite con setto |