Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite con setto
Codice prodotto. 11588132 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
13 mm
17 mm
21 mm
25 mm
29 mm
33 mm
37 mm
37mm
41 mm
45 mm
49 mm
53 mm
57 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.5 mm
8 mm
9.5 mm
11 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
17.5 mm
19 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Colore:
Crema
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno Colore unitSize
11588132 57 mm 25 mm Crema pezzi 10
11502493 9 mm 6.5 mm Rosso pezzi 10
11756477 9 mm 6.5 mm Rosso pezzi 10
11766477 13 mm 8 mm Rosso pezzi 10
11512493 13 mm 8 mm Rosso pezzi 10
11776477 17 mm 9.5 mm Rosso pezzi 10
11532493 17 mm 9.5 mm Rosso pezzi 10
11786477 21 mm 11 mm Rosso pezzi 10
11542493 21 mm 11 mm Rosso pezzi 10
11572493 33 mm 16 mm Rosso pezzi 10
11706487 33 mm 16 mm Rosso pezzi 10
11716477 29 mm 14 mm Rosso pezzi 10
11562493 29 mm 14 mm Rosso pezzi 10
10709984 25 mm 12.5 mm Rosso pezzi 10
11552493 25 mm 12.5 mm Rosso pezzi 10
11746477 41 mm 19 mm Rosso pezzi 10
11592493 41 mm 19 mm Rosso pezzi 10
11716487 45 mm 20 mm Rosso pezzi 10
11502503 45 mm 20 mm Rosso pezzi 10
11532503 57 mm 25 mm Rosso pezzi 10
10171552 57 mm 25 mm Rosso pezzi 10
11522503 53 mm 24 mm Rosso pezzi 10
11588122 17 mm 9.5 mm Crema pezzi 10
11578122 13 mm 8 mm Crema pezzi 10
11598122 21 mm 11 mm Crema pezzi 10
11518132 29 mm 14 mm Crema pezzi 10
10777864 29 mm 14 mm Crema pezzi 10
11508132 25 mm 12.5 mm Crema pezzi 10
11528132 33 mm 16 mm Crema pezzi 10
11538132 37 mm 17.5 mm Crema pezzi 10
11548132 41 mm 19 mm Crema pezzi 10
11558132 45 mm 20 mm Crema pezzi 10
11568132 49 mm 22 mm Crema pezzi 10
11578132 53 mm 24 mm Crema pezzi 10
11582493 37mm 17.5 mm Rosso pezzi 10
11764306 37mm 17.5 mm Rosso pezzi 10
11786457 49 mm 6.5 mm Rosso pezzi 10
11512503 49 mm 6.5 mm Rosso pezzi 10
11568122 9 mm 6.5 mm Crema pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Codice prodotto. 11588132
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per contenitori a imboccatura stretta
  • Dentellature esterne sul tappo
  • Il manicotto a vite si piega sul collo esterno del contenitore, creando una chiusura ermetica sicura
  • Facile da perforare con aghi ipodermici
  • Disponibile in gomma rossa o color crema, in confezioni da 10
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per contenitori a imboccatura stretta
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per contenitori con diametro interno da 2.65 a 2.75 cm
Posizioni totali 1
Colore Crema
Diametro (sistema metrico) esterno 57 mm
Materiale Gomma
Product Type Tappo a vite con setto
Stopper Number 6