Learn More
Fisherbrand™ Twisted Nichrome™ Inoculating Loops with Handles
Codice prodotto. 16406849 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3 mm
Misuratore:
24 G
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Misuratore Dimensione della confezione
16406849 3 mm 24 G Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16406849
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in three loop sizes
Available in three loop sizes
  • Aluminum handle is 7.25 in. long (18.4cm)
  • Supplied with nichrome wire loop
  • Length of wire is 100mm
Specifica
Diameter (English) Inside 0.118 in.
Diameter (Metric) Inside 3 mm
Materiale Nichrome
Product Type Inoculating Loop
Misuratore 24 G
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 7.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 18.4 cm
Tipo di maniglia Aluminum handle