Learn More
Fisherbrand™ Immersion Baskets for Ultrasonic Cleaners
Codice prodotto. 10089320 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Polipropilene
Dimensioni (L x P):
Largh. 59 x Alt. 60 mm
Larg. 74 x alt. 50 mm
Larg. 78 x alt. 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10089320 Acciaio inox Largh. 59 x Alt. 60 mm Pezzo
10196162 Acciaio inox Larg. 78 x alt. 60 mm Pezzo
10611432 Polipropilene Larg. 74 x alt. 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10089320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.10€
    53.00€ / pezzi 1
    Risparmia 3.10€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con i bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand serie 112xx
  • Fine mesh for small part security
  • Available in polypropylene or stainless steel
  • Extra-long handle for ease-of-use
Specifica
Product Type Cestello a immersione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagno a ultrasuoni FB11211
Materiale Acciaio inox
Forma Rotondo
Dimensioni (L x P) Largh. 59 x Alt. 60 mm