Learn More
Fisherbrand™ Covers for Fisherbrand™ Ultrasonic Cleaners
Codice prodotto. 10345962 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bagni a ultrasuoni Elma serie S900
Bagni a ultrasuoni Elmasonic da 17 l S 15 (H)
Bagno a ultrasuoni FB11205
Bagno a ultrasuoni FB11209
Bagno a ultrasuoni FB11211
Pulitore a ultrasuoni S10/S10H
Unità per pulizia a ultrasuoni Elmasonic S 450 H
Unità pulizia a ultrasuoni FB11201
Unità pulizia a ultrasuoni FB11203
Unità pulizia a ultrasuoni FB11207
Product Type:
Coperchio
Coperchio in plastica
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Product Type Dimensione della confezione
10345962 Bagno a ultrasuoni FB11211 Coperchio in plastica Pezzo
10060892 Pulitore a ultrasuoni S10/S10H Coperchio Pezzo
10235232 Bagni a ultrasuoni Elmasonic da 17 l S 15 (H) Coperchio Pezzo
10560243 Unità pulizia a ultrasuoni FB11201 Coperchio in plastica Pezzo
10798294 Unità pulizia a ultrasuoni FB11203 Coperchio in plastica Pezzo
11846244 Bagno a ultrasuoni FB11205 Coperchio in plastica Pezzo
10487912 Unità pulizia a ultrasuoni FB11207 Coperchio in plastica Pezzo
10798484 Bagno a ultrasuoni FB11209 Coperchio in plastica Pezzo
11706208 Unità per pulizia a ultrasuoni Elmasonic S 450 H Coperchio Pezzo
11716208 Bagni a ultrasuoni Elma serie S900 Coperchio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10345962
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.30€
    47.00€ / pezzi 1
    Risparmia 2.30€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con i bagni a ultrasuoni Fisherbrand
  • Easy-to-open and close cover
  • Muffles noise level
  • Designed to be used as drip basin when flipped over
  • Chemical-resistant plastic
  • Bring your ultrasonic cleaner up to temperature more quickly
  • Contain and prevent spills and leakage
Specifica
Product Type Coperchio in plastica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagno a ultrasuoni FB11211
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori medicali e processi di produzione industriali
Materiale Plastica