Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Holder for Ultrasonic Units
Use this Fisherbrand™ Test Tube Holder with Fisherbrand™ 112xx Series Dual Frequency Ultrasonic Cleaners. Easily support and handle test tubes within the ultrasonic cleaner.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26000kg
Codice prodotto. 10639112
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Multiple holes to support 12 test tubes
  • Dual handles easily secures holder in the ultrasonic cleaner
  • Stainless steel
  • Light and easy to maneuver
Specifica
Specifica
Test Tube Holder
FB11211 Ultrasonic Cleaning Unit
Stainless Steel