Learn More
Fisherbrand™ Pompa per pipette universale
Codice prodotto. 15229805 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosso
Verde
Volume (sistema metrico):
2 mL
10 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15229805 Rosso 25 mL Pezzo
15239805 Verde 10 mL Pezzo
15209805 Blu 2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15229805
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Pipet filler with easy one-hand operation provides accurate titration. Color-coded for easy identification.
  • Made from high-grade polyethylene
  • Accepts glass and serological pipets
  • Ideal for soap and acid titrations
  • Clear markings make measuring easy
  • 10mL pipet marked in 0.10mL increments
  • 25mL pipet marked in 0.20mL increments
  • Rotating thumbwheel draws or dispensed liquid
  • Side lever allows entire contents to be rapidly dispensed
25mL fits both 10mL and 25mL pipets
Specifica
Colore Rosso
Materiale Polietilene
Tipo Pompa per pipette
Volume (sistema metrico) 25 mL