Learn More
Fisherbrand™ Urine Sedimentation System: Bulb Decanting Pipette
Codice prodotto. 11947075
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 Case
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11947075 500 Case pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11947075 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 14375560
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The Fisherbrand™ Urine Sedimentation System is designed to produce the same results as the most popular style urine sedimentation system using the same test procedure
Decanting pipet allows supernatant to be decanted off; leaves 1mL of urine-containing sediment in the bottom of the tube.
Specifications
Tipo Bulb Decanting Pipette
Da utilizzare con (applicazione) Designed to produce the same results as the most popular style Urine sedimentation system using the same test procedure
Quantità 500 Case