Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Screw Vial Convenience Kits
Codice prodotto. 17859373 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Marking Spot:
Colore:
Clear
Colore (guarnizione):
Blue/White
Setto:
PTFE/Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Marking Spot Colore Colore (guarnizione) Setto unitSize
17859373 Clear Blue/White PTFE/Silicone pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17859373
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Save time and reduce the risk of contamination by using Fisherbrand™'s vial convenience kits. Each kit includes 100 clear or amber glass vials and 100 screw thread caps with pre-assembled septa.
  • Save time during sample preparation
  • Reduce the risk of contamination
  • Unassembled kits
    • Include 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
  • Reusable two compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Specifica
Colore chiusura Blue
Colore (guarnizione) Blue/White
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass
Pre-intagliato Yes
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Setto PTFE/Silicone
Graduato Yes
Graduazioni 0.5, 1.0 and 1.5 mL
Include Vials and Closures
N. per confezione 100
Dimensioni (sistema metrico) apertura 9 mm
Volume (sistema metrico) residuo < 170 μL
Stile della base Fondo piatto
Product Line Fisherbrand
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 9 mm
Marking Spot
Volume (Metric) Usable 1.5 mL
Diametro (sistema metrico) foro 6 mm
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Product Type Screw Thread Autosampler Vial Convenience Kit