Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con spruzzatore regolabile
Codice prodotto. 11714356 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11714356 240 ml pezzi 3
11795873 1000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11714356
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Handle hot/cold, aqueous/solvent-based solutions
Handle hot/cold, aqueous/solvent-based solutions using Fisherbrand™ Wash Bottles with Adjustable Sprayer.
Fully adjustable spray pattern: 'fine mist' for TLC plates; 'needle' for rinsing glassware; 'big stream' for powerful jet needed to wash filters.
  • Bottle is made of high-density polyethylene
  • Sprayer is polypropylene
  • Trigger allows one-handed, controlled delivery with light pressure
  • Engraved markings show how much fluid is left
  • Squat shape takes up little bench space and ensures a low center of gravity
Specifica
Capacità 8 once, 240 ml
Capacità (sistema metrico) 240 ml
Colore White
Include Spruzzatori regolabili in polipropilene
Materiale HDPE
Quantità 3/Pk.
Sterilità Non sterile
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Threaded
Altezza (sistema metrico) 10.16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 10.5 in.
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura For 240 mL Bottle
Diametro (sistema metrico) 20.955 cm
Tipo di chiusura Threaded
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Profilo basso
Monouso Reusable
Product Type Spray Bottle