Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con spruzzatore regolabile
Codice prodotto. 11795873 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11795873 1000 ml Pezzo
11714356 240 ml pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11795873
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Handle hot/cold, aqueous/solvent-based solutions
Handle hot/cold, aqueous/solvent-based solutions using Fisherbrand™ Wash Bottles with Adjustable Sprayer.
Fully adjustable spray pattern: 'fine mist' for TLC plates; 'needle' for rinsing glassware; 'big stream' for powerful jet needed to wash filters.
  • Bottle is made of high-density polyethylene
  • Sprayer is polypropylene
  • Trigger allows one-handed, controlled delivery with light pressure
  • Engraved markings show how much fluid is left
  • Squat shape takes up little bench space and ensures a low center of gravity
Specifica
Capacità 33.8 oz., 1000mL
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore White
Descrizione
Dip-tube has an easy-access filter to prevent clogging. Double-headed design, with side-fill opening ensures contamination-free solutions.
Include Spruzzatori regolabili in polipropilene
Materiale HDPE
Quantità 1 Ea.
Sterilità Non sterile
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Threaded
Altezza (sistema metrico) 10.16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 10.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura For 1000 mL Bottle
Diametro (sistema metrico) 21.59 cm
Tipo di chiusura Threaded
Autoclavabile Non autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Forma Profilo basso
Monouso Reusable
Product Type Spray Bottle