Learn More
Fisherbrand™ Crogioli larghi in porcellana
Codice prodotto. 13449719 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
17mL
30 ml
50 ml
100 mL
150 mL
250 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
32mm
41mm
50 mm
61 mm
76mm
84mm
102mm
Altezza (sistema metrico):
20mm
26mm
31 mm
37 mm
46mm
52mm
60mm
Peso (sistema metrico):
10g
17g
26 g
35 g
55g
90g
124g
Dimensione della confezione:
pezzi 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Peso (sistema metrico) unitSize
13449719 100 mL 76mm 46mm 55g pezzi 6
13409719 8 mL 32mm 20mm 10g pezzi 6
13419719 17mL 41mm 26mm 17g pezzi 6
13429719 30 ml 50 mm 31 mm 26 g pezzi 6
13439719 50 ml 61 mm 37 mm 35 g pezzi 6
13469719 250 mL 102mm 60mm 124g pezzi 6
13459719 150 mL 84mm 52mm 90g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1100 °C
Codice prodotto. 13449719
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
La velocità di riscaldamento e di raffreddamento non deve superare 200 °C l'ora e la temperatura di esercizio massima è di 1100 °C
°°
Resistono fino a una temperature di 1150 °C (2102 °F)
  • Satinatura interna ed esterna ad eccezione della superficie inferiore esterna e del bordo
Order Info
Copertura in vendita separatamente
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Temperatura max (sistema metrico) °
Spessore (sistema metrico) 2.3mm
Peso (sistema metrico) 55g
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 76mm
Altezza (sistema metrico) 46mm
Product Type Crogiolo