Learn More
Fisherbrand™ Flaconi a imboccatura larga per raccolta campioni sul campo
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsSpecifications
Specifications
| Capacità | 8.45 once, 250 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | HDPE |
| Finitura collo | 43 mm |
| Bocca | Larga |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Dimensione chiusura | 43 mm |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Show More |