Learn More
Fisherbrand™ Wide-Mouth Polypropylene Jars
Codice prodotto. 11828661 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione chiusura:
89 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
11828661 250 mL 89 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11828661 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 0610140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.40€
    39.23€ / pezzi 6
    Risparmia 1.17€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Includes
Polypropylene linerless screw closures
Higher temperature resistance than LDPE or HDPE.
  • Handle up to 135°C (275°F) for short periods and 100°C (212°F) continuously
  • Brittleness temperature of 0°C (32°F)
  • Rigid walls
  • Excellent chemical resistance
  • Can be sterilized by all normal methods, except dry heat and radiation
Completely disengage threads or remove cap before autoclaving.
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Natural
Descrizione Jar PP Natural 8oz
Diametro (sistema imperiale) 3.5 in.
Da utilizzare con (applicazione) Storing Lab Specimen, Supplies or Powder
Include Polypropylene Linerless Screw Closure
Materiale Polypropylene
Temperatura max (sistema metrico) 135°C
Temperatura max (sistema imperiale) 275°F
N. per custodia 36
N. per confezione 6
Quantità Case, Pack
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno Linerless
Chiarezza Natural
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 66 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Rivestimento interno chiusura Unlined
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 89 mm
Diametro (sistema metrico) 89 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura No
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Forma Rotondo
Product Type Jar