Learn More
Fisherbrand™ Write-On Tape
Codice prodotto. 17897291 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
14 yd.
60 yd.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17897291 1.5 in. 14 yd. Pezzo
17807301 0.5 in. 60 yd. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17897291
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sticks to glass, plastic, paper and wood.
  • Can be used in temperatures from -23°C to +121°C (-9°F to +250°F)
  • Well suited for use in autoclaves, refrigerators, deep freeze, sterilizers, and incubators
  • Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
  • Removes without residue
  • Resists oil, water, and acid
Specifica
Colore White
Formato Nastro
Product Type Write-On™ Tape
Da utilizzare con (applicazione) Autoclave, Refrigerator/freezer, Sterilizer, Incubator
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -9 to 250°F
Temperature Range (Metric) -23°C to +121°C
Lunghezza (sistema imperiale) 14 yd.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.