Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti per campioni a tenuta Zipper
Codice prodotto. 30564745 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18 x 9 pollici (46 x 23 cm)
3 x 2 in. (7 x 5cm)
8 x 5 pollici (20 x 13 cm)
Spessore (sistema imperiale):
2 mil
4 mil
Materiale:
LDPE
Polietilene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Spessore (sistema imperiale) Materiale Dimensione della confezione
30564745 8 x 5 pollici (20 x 13 cm) 4 mil Polietilene pezzi 100
13554530 3 x 2 in. (7 x 5cm) 2 mil LDPE pezzi 1000
10141111 18 x 9 pollici (46 x 23 cm) 4 mil Polietilene pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30564745
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La chiusura a zip consente di sigillare le buste
  • Polietilene robusto e trasparente
  • Ideale per la raccolta, la conservazione e la protezione dei campioni del laboratorio in modo facile e pratico
  • Le superfici trasparenti e prive di caratteri stampati consentono l'etichettatura e il contrassegno delle singole buste
Non utilizzare con liquidi
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Zip Seal
Colore Clear
Materiale Polietilene
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Spessore (sistema imperiale) 4 mil
Dimensioni (L x P) 8 x 5 pollici (20 x 13 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Capacità (sistema imperiale) 1.1 lb.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 13 cm