Learn More
R&D Systems™ FITC
Codice prodotto. 18769708
Cambia vista
Click to view available options
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
18769708 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18769708 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5440/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.59€
    131.25€ / 50mg
    Risparmia 15.34€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Green fluorescent dye
FITC is a fluorescent reagent for the labeling of amines. Excitation maximum ∽ 495 nm; emission maximum ∽ 525 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3 ',6 '-Dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3 H),9 '-[9 H]xanthen]-3-one
CAS 3326-32-7
Sinonimo Fluorescein-5-Isothiocyanate, FITC Isomer 1
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Standard Fluorescein, Coumarin and Rhodamine-based Dyes
Formula molecolare C21H11NO5S
Peso formulazione 389.38
Purezza 95%