Learn More
MedChemExpress FITC
Codice prodotto. 16467916
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16467916 100 mg 100mg
16421946 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16467916 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY66019
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress FITC (Fluorescein 5-isothiocyanate) is a fluorescence probe for the labeling of amines. FITC is a pH- and Cu2+-sensitive fluorescence dye.
Specifica
Quantità 100 mg
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 389.38 g/mol
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (128.41 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Content And Storage -20°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Shipping Condition Room temperature
Bersaglio HBV
CAS 3326-32-7
Sinonimo Fluorescein 5-isothiocyanate