Descrizione
FITC Polyclonal antibody specifically detects FITC in Rat, Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | FITC |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Alexa Fluor 488 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | Fluorescein Isothiocyanate |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | FITC conjugated to KLH. |
| Metodo di purificazione | Immunogen affinity purified |
| Quantità | 1 mL |
| Vedi altri risultati |