missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam FITC Conjugation Kit, Lightning-Link™, 3 x 100 μg
Descrizione
- Rapid Conjugation: FITC labeling in under 4 hours with 30 seconds hands-on time.
- High Efficiency: 100% antibody recovery.
- Versatility: Suitable for conjugating antibodies, proteins, and peptides.
- Applications: Can be used in Western Blotting (WB), ELISA, and Immunohistochemistry (IHC) without further purification.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Product Type | Protein Labeling Reagent |
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Formato | Kit |
| Label or Dye | FITC |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | Antibodies, Proteins, Peptides |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Quantità | 3 x 100 μg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blotting, ELISA, Immunohistochemistry |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?