Learn More
R&D Systems™ FITC-geldanamycin
Codice prodotto. 18200983 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18200983 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18200983 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NB61081561
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Quantità 1 mg
Da utilizzare con (applicazione) Purple Solid. Soluble in DMSO (>10 mg/mL).
Bersaglio FITC-geldanamycin
Tipo Geldanamycin
Label or Dye FITC