Learn More
Epredia™ FITC Protein Blocking Agent (PBA)
Codice prodotto. 12603947 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 mL
Dimensione della confezione:
6mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12603947 6 mL 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12603947 Fornitore Epredia™ N. del fornitore TA006PBA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.20€
    31.37€ / 6mL
    Risparmia 8.83€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Block nonspecific antibody binding of primary reagent with Epredia™ FITC Protein Blocking Agent (PBA)
  • For In Vitro Diagnostic use
  • Blocks nonspecific antibody (protein) binding of primary reagent
Storage Conditions: Store at 2°-8°C.
Recommended for: Fluorescence Microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 6 mL
Content And Storage 2° to 8°C.
Quantità 6 mL