Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori per pH/mV FiveEasy™ F20
Codice prodotto. 15543360
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Kit standard F20
Solo misuratore F20
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15543360 Kit standard F20 Pezzo
15490324 Solo misuratore F20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15543360 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30266626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00€
    842.00€ / pezzi 1
    Risparmia 133.00€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
  • Cod. prod. 01-912-345, solo misuratore F20: include guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH
  • Cod. prod. 01-912-346, kit standard F20: include sensore LE438, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH
Misuratore da banco compatto che consente misurazioni di elevata qualità di pH/mV mediante l'uso di un semplice pulsante
  • Design compatto e salva spazio con involucro in ABS
  • Rimuovere il portasensore dopo l'uso e riporlo sul lato del misuratore
  • Ampio display LCD a segmenti da 4.3 pollici ben strutturato per una facile visualizzazione
  • Disposizione intuitiva dei pulsanti e facile menu per agevolare le operazioni
  • Compensazione della temperatura ATC e MTC
  • Calibrazione lineare su tre punti (max.) con quattro gruppi tampone predefiniti
  • Ingressi sensori BNC, Cinch, NTC 30Kiloohm
  • Con uscita analogica, registrazione endpoint automatica e manuale, segnalazione endpoint acustica e visiva
  • Ideale per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio
Specifiche:
  • Range di pH: da 0.00 a 14.00
  • Risoluzione pH: 0.01
  • Precisione del pH: ±:0.01
  • Range mV: da 2000 a 2000mv
  • Risoluzione mV: 1mV
  • Precisione mV: ±1mV
  • Range di temperature: da 0° a +100°C (da 32° a 212°F)
  • Risoluzione della temperatura: 0.1°C
  • Precisione della temperatura: 0.5°C
  • Dimensioni memoria: calibrazione corrente
  • Alimentazione: da 100 a 240V, 50/60Hz, 12 V c.c.
  • Dimensioni: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 pollici)
  • Peso: 0.63 kg (1.4 libbre)
Applicazioni:
  • Solo misuratore F20: per applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit
  • Kit F20 Standard: per una vasta gamma di campioni acquosi generici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione FiveEasy F20-Std
Include Sensore LE438, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
Precisione (Temperatura) °
Precisione (mV) ±
Precisione (pH) ±
Da utilizzare con (applicazione) Ampia gamma di campioni acquosi in generale
Calibrazione Calibrazione lineare con quattro gruppi di tamponi predefiniti
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Intervallo (mV) Da 2000 a 2000  mV
Risoluzione (mV) 1  mV
Temperature Range (Metric) °°
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32° a 212 °F
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display LCD
Memoria Calibrazione corrente
Ingressi Sensori BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm
Dimensioni (L x P x A) 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in.)
Peso (sistema metrico) 0.63 kg
Peso (sistema imperiale) 1.4 libbre
Modello F20
Compensazione della temperatura ATC e MTC
Tipo Kit standard F20
Tensione Da 100 a 240 V
Frequenza 50/60 Hz