Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori di conduttività FiveEasy™ F30
Codice prodotto. p-7070338
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
pH Meter
pH Meter with Standard Kit
Dimensione della confezione:
1 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15503380 pH Meter 1 unità
15513380 pH Meter with Standard Kit 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15503380 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30266942
Includes
  • N. cat. 01-912-352, solo misuratore F30: include guida rapida all'installazione, sacchetti standard da 1413μS/cm e 12.88 mS/cm
  • N. cat. 01-912-353, F30 kit standard: include sensore LE703, guida rapida all'installazione, sacchetti standard da 1413μ S/cm e 12.88 mS/cm
Misuratore da banco compatto che consente misurazioni della conduttività di elevata qualità mediante l'uso di un semplice pulsante
  • Design compatto a ingombro ridotto e salvaspazio con custodia in ABS
  • Rimuovere il supporto del sensore dopo l'uso e conservare sul lato del misuratore
  • Display LCD a segmenti ampio e ben strutturato da 4.3 in per una facile visualizzazione
  • Disposizione intuitiva dei pulsanti e menu semplici per la massima facilità d'uso
  • Calibrazione su un punto con tre standard predefiniti
  • Ingresso sensore mini DIN
  • Registrazione endpoint automatica e manuale, segnale acustico endpoint, segnale visivo endpoint
  • Adatto per una vasta gamma di applicazioni di laboratorio
Caratteristiche tecniche:
  • Intervallo di conducibilità: da 0.01 μs/cm a 200 ms/cm
  • Risoluzione conducibilità: intervallo automatico
  • Precisione conducibilità: ±0.5% del valore misurato
  • Intervallo TDS: da 0.01 mg/l a 200 g/l
  • Risoluzione TDS: intervallo automatico
  • Precisione TDS: ±0.5% del valore misurato
  • Intervallo temperatura: da 0° a 100°C (da 32° a 212°F)
  • Risoluzione temperatura: 0.1°C
  • Precisione temperatura: 0.5°C
  • Compensazione temperatura: Lineare: Da 0.00%/°C a 10.00%/°C, temperatura di riferimento: 20° e 25 °C
  • Dimensioni memoria: calibrazione corrente
  • Alimentatore: da 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
  • Dimensioni: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in)
  • Peso: 0.63 kg (1.4 libbre)
Applicazioni:
  • Solo misuratore F30: adatto ad applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit
  • Kit standard F30: adatto per campioni acquosi con conducibilità da media ad alta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione FiveEasy F30-Basic
Include F30 pH meter, electrode holder, 1 each buffers 1413mS/cm and 12.88mS/cm standard sachets, test certificate
Precisione (conduttività) ±0.5% of the measured value
Da utilizzare con (applicazione) Applications that require a specific sensor not included in a kit
Measurement Modes Conductivity
Calibrazione One point calibration with three predefined standards
Intervallo (conduttività) 0.01 μS/cm to 200 mS/cm
Risoluzione (conduttività) Automatic range
Compensazione della temperatura Linear: 0.00%/°C to 10.00%/°C, reference temperature: 20° and 25°C
Intervallo (salinità) 0 to 42 psu
Intervallo (TDS) 0 mg/L to 300 mg/L
Temperature Range (Metric) -5°C to +105°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F to 212°F
Risoluzione (temperatura) 0.1°C
Precisione (Temperatura) 0.5°C
Tipo di display LCD
Memoria Current calibration
Punti dati 200
Ingressi Mini-DIN
Dimensioni (L x P x A) 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in.)
Peso (sistema metrico) 0.63 kg
Peso (sistema imperiale) 1.4 lb.
Modello F30
Tipo pH Meter
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60Hz