Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori per pH/mV FiveEasy™ Plus FP20
Codice prodotto. 15593370
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Bio kit FP20
Kit standard FP20
Micro kit FP20
Solo misuratore FP20
TRIS kit FP20
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15593370 TRIS kit FP20 1 unità
15583370 Micro kit FP20 1 unità
15563360 Kit standard FP20 Pezzo
15573360 Bio kit FP20 Pezzo
15553360 Solo misuratore FP20 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15593370 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30266941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    998.50€ / 1 unità
    Risparmia 181.50€
    15% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Includes
  • N. cat. 01-912-347, solo misuratore FP20: include guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
  • N. cat. 01-912-348, kit standard FP20: include sensore LE438, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
  • N. cat. 01-912-349, Bio kit FP20: include sensore LE410, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
  • N. cat. 01-912-350, micro kit FP20: include sensore LE422, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
  • N. cat. 01-912-351, kit TRIS FP20: include sensore LE420, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
Misuratore da banco compatto che consente misurazioni di elevata qualità di pH/mV mediante l'uso di un semplice pulsante
  • Design compatto a ingombro ridotto e salvaspazio con custodia in ABS
  • Rimuovere il supporto del sensore dopo l'uso e conservare sul lato del misuratore
  • Display LCD a segmenti ampio e ben strutturato da 4.3 in per una facile visualizzazione
  • Disposizione intuitiva dei pulsanti e menu semplici per la massima facilità d'uso
  • Porte RS232 o USB per esportare i dati direttamente su una stampante o su un PC per l'ulteriore elaborazione
  • Compensazione della temperatura ATC e MTC
  • Calibrazione lineare/segmentata su 5 punti (max.) con 4 gruppi tampone predefiniti
  • Input di sensori BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm
  • Registrazione endpoint automatica e manuale, segnale acustico endpoint, segnale visivo endpoint
  • Adatto per una vasta gamma di applicazioni di laboratorio
Caratteristiche tecniche:
  • Intervallo pH: da -2.00 a 16.00
  • pH Resolution: 0.01/0.1
  • Precisione pH: ±:0.01
  • Intervallo mV: da 2000 a 2000 mv
  • Risoluzione mV: 1 mV
  • Precisione mV: ±1 mV
  • Intervallo temperatura: da -5° a +105°C (da 23° a 221°F)
  • Risoluzione temperatura: 0.1°C
  • Precisione temperatura: 0.3°C
  • Dimensioni memoria: 200 misurazioni, calibrazione corrente
  • Alimentatore: da 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
  • Dimensioni: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in)
  • Peso: 0.63 kg (1.4 libbre)
Applicazioni:
  • Solo misuratore FP20: adatto ad applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit
  • Kit standard FP20: adatto a un'ampia gamma di campioni acquosi in generale
  • Bio kit FP20: adatto a risultati rapidi in campioni acquosi quali acidi e basi
  • Micro kit FP20: adatto per piccoli campioni in fiale e in provette per test
  • Kit TRIS FP20: adatto per campioni difficili e sporchi come emulsioni, campioni oleosi, acque reflue, TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione FiveEasy Plus FP20-TRIS
Include Sensore LE420, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
Precisione (Temperatura) 0.3 °C
Precisione (mV) ±1  mV
Precisione (pH) ±0.01
Dettagli di gestione dei dati RS232 o porte USB
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for wide range of laboratory applications
Calibrazione Calibrazione lineare/segmentata con quattro gruppi di tamponi predefiniti
Intervallo (pH) Da -2.00 a 16.00
Risoluzione (pH) 0.01/0.1
Intervallo (mV) Da 2000 a 2000  mV
Risoluzione (mV) 1  mV
Temperature Range (Metric) Da -5° a +105 °C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 23° a 221 °F
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display LCD
Memoria 200 misurazioni, calibrazione corrente
Ingressi Sensori BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm
Dimensioni (L x P x A) 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in)
Peso (sistema metrico) 0.63 kg
Peso (sistema imperiale) 1.4 libbre
Modello FP20
Tipo di sonda LE420 pH sensor
Compensazione della temperatura ATC e MTC
Tipo TRIS kit FP20
Tensione Da 100 a 240 V
Frequenza 50/60 Hz