Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori per pH/mV FiveGo™ F2
Codice prodotto. 15503370
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Kit da campo F2
Kit per alimenti F2
Kit standard F2
Solo misuratore F2
Dimensione della confezione:
1 unità
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15503370 Kit da campo F2 1 unità
15543380 Solo misuratore F2 1 unità
15573370 Kit standard F2 1 unità
15593360 Kit per alimenti F2 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15503370 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30266882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00€
    584.71€ / pezzi 1
    Risparmia 140.29€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Includes
  • Cod. prod. 01-912-356, solo misuratore F2: include clip per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH
  • Cod. prod. 01-912-357, kit standard F2: include sensore LE438 IP67, clip per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH
  • Cod. prod. 01-912-358, kit da campo F2: include sensore LE438 IP67, clip per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH, custodia di trasporto
  • Cod. prod. 01-912-359, kit per alimenti F2: include sensore LE427 IP67, clip per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida per l'installazione, starter pack tampone pH, custodia di trasporto
Misuratore portatile che offre misurazioni di pH/mV affidabili e di alta qualità con la semplice pressione di un pulsante
Sono disponibili combinazioni differenti di misuratori portatili, sensori e accessori, particolarmente adatte per applicazioni o campioni specifici.
  • Involucro IP67 robusto e impermeabile
  • Display LCD grande, ben strutturato, da 3.1 pollici per facilitare la visualizzazione.
  • Disposizione intuitiva dei pulsanti e menu semplice per facilità di funzionamento
  • Il design ergonomico risulta comodo per mani piccole e grandi
  • La base di supporto pieghevole offre una visualizzazione ottimale sul banco di laboratorio
  • Resistente a umidità e ambienti impegnativi
  • Include una custodia di trasporto compatta
  • Calibrazione a tre punti con quattro gruppi di tamponi predefiniti
  • Compensazione della temperatura ATC e MTC
  • Registrazione dell'endpoint automatica e manuale, segnale acustico di endpoint, segnale visivo di endpoint
  • Ingressi sensore Cinch, BNC
  • Ideale per applicazioni mobili in laboratorio, sulla linea di lavoro o in ambienti esterni
Specifiche
  • Range pH: da 0.00 a 14.00
  • Risoluzione pH: 0.01
  • Precisione del pH: ±:0.01mV
  • Range mV: da -1999 a 1999mV
  • Risoluzione mV: 1mV
  • Precisione mV: ±1mV
  • Range di temperature: 0° a +100°C (da 32° a 212°F)
  • Risoluzione della temperatura: 0.1°C
  • Precisione della temperatura: ±0.5°C
  • Dimensioni memoria: 200 misurazioni, calibrazione corrente
  • Ore di funzionamento: >200 ore.
  • Alimentazione: 4 x 1.5V AAA LRO3 o 4 x 1.2V AAA NiMH HR03
  • Dimensioni: 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 pollici)
  • Peso: 0.26 kg (0.5 libbre)
Applicazioni: solo misuratore
  • F2: adatto per applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso nel kit
  • Kit per alimenti F2: adatto per campioni solidi e semisolidi quali carne, frutta, formaggio e altro
  • Kit da campo F2: adatto per una vasta gamma di campioni acquosi generici e per le misurazioni in movimento
  • Kit standard F2: adatto per una vasta gamma di campioni acquosi generici, incluse emulsioni e sospensioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Sensore LE438 IP67, fascetta per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH, custodia per il trasporto
Precisione (Temperatura) ±°
Precisione (mV) ±
Da utilizzare con (applicazione) Per una vasta gamma di campioni acquosi in generale e per misurazioni in mobilità
Measurement Modes pH
Calibrazione Calibrazione a tre punti con quattro gruppi di tamponi predefiniti
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Intervallo (mV) -1999 to 1999
Risoluzione (mV) 1  mV
Calibration Points 3
Temperature Range (Metric) 0°C to 100°C
Risoluzione (temperatura) 0.1°
Tipo di display LCD
Opzione di retroilluminazione None
Memoria 200 misurazioni, calibrazione corrente
Punti dati 200
Tipo di funzione registro Automatic, Manual
Ingressi BNC, Cinch
Dimensioni (L x P x A) 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 in.)
Peso (sistema metrico) 0.26 kg
Peso (sistema imperiale) 0.5 libbre
Modello F2
Compensazione della temperatura ATC e MTC
Tipo Kit da campo F2