Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori per pH/mV FiveGo™ F2
Codice prodotto. 15573370
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Kit da campo F2
Kit per alimenti F2
Kit standard F2
Solo misuratore F2
Dimensione della confezione:
1 unità
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15573370 Kit standard F2 1 unità
15543380 Solo misuratore F2 1 unità
15503370 Kit da campo F2 1 unità
15593360 Kit per alimenti F2 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15573370 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30266889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    580.00€ / pezzi 1
    Risparmia 100.00€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Includes
  • n. di cat. 01-912-356, solo misuratore F2: comprende fascetta per elettrodo, fascetta da polso, guida rapida all'installazione, starter pack di tamponi pH
  • N. cat. 01-912-357, F2 kit standard: comprende sensore IP67 LE438, fascetta per elettrodo, fascetta da polso, guida rapida all'installazione, starter pack di tamponi pH
  • n. di cat. 01-912-358, kit da campo F2: include sensore IP67 LE438, fascetta per elettrodo, fascetta da polso, guida rapida all'installazione, starter pack di tamponi pH, custodia per il trasporto
  • n. di cat. 01-912-359, kit per alimenti F2: include sensore IP67 LE427, fascetta per elettrodo, fascetta da polso, guida rapida all'installazione, starter pack di tamponi pH, custodia per il trasporto
Misuratore portatile che offre misurazioni di pH/mV affidabili e di alta qualità con la semplice pressione di un pulsante
Disponibilità di diverse combinazioni di misuratori, sensori e accessori portatili, particolarmente adatti per applicazioni o campioni specifici.
  • Robusto involucro impermeabile di grado IP67 in ABS
  • Il grande display LCD da 3.1 in., ben organizzato in segmenti, facilita la visualizzazione
  • La disposizione intuitiva dei pulsanti e i semplici menu agevolano il funzionamento
  • Il design ergonomico è confortevole per mani sia di piccole che di grandi dimensioni
  • Il supporto con piedini pieghevoli consente una visualizzazione ottimale se posizionato sul banco da laboratorio
  • Resistente in ambienti umidi e impegnativi
  • Include una compatta custodia per il trasporto
  • Calibrazione a tre punti con quattro gruppi di tamponi predefiniti
  • Compensazione della temperatura ATC e MTC
  • Registrazione endpoint automatica e manuale, segnale acustico endpoint, segnale visivo endpoint
  • Ingressi sensori BNC, Cinch
  • Ideale per applicazioni mobili di laboratorio, in linea o all'aperto
Caratteristiche tecniche:
  • Intervallo di pH: da 0.00 a 14.00
  • Risoluzione pH: 0.01
  • Precisione pH: ±:0.01mV
  • mV Range: -1999 to 1999mV
  • mV Resolution: 1mV
  • mV Accuracy: ±1 mV
  • Intervallo di temperatura: da 0° a +100 °C (da 32° a 212 °F)
  • Risoluzione della temperatura: 0.1 °C
  • Precisione della temperatura: ±0.5 °C
  • Capacità di memoria: 200 misurazioni, calibrazione corrente
  • Durata in ore: >200 ore.
  • Alimentazione: 4 AAA da 1.5 V LRO3 o 4 AAA da 1.2 V NiMH HR03
  • Dimensioni: 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 in.)
  • Peso: 0.26 kg (0.5 libbre)
Applicazioni:
  • Solo misuratore F2: indicato per applicazioni che richiedano un sensore specifico non incluso nei kit
  • Kit per alimenti F2: indicato per campioni solidi e semisolidi quali carni, frutta, formaggi e altri
  • Kit da campo F2: indicato per una vasta gamma di campioni acquosi in generale e per misurazioni in mobilità
  • Kit standard F2: per una vasta gamma di campioni acquosi in generale, tra cui emulsioni e sospensioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Sensore LE438 IP67, fascetta per elettrodi, fascetta da polso, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
Precisione (Temperatura) ±0.5 °C
Precisione (mV) ±1  mV
Da utilizzare con (applicazione) Per una vasta gamma di campioni acquosi in generale, tra cui emulsioni e sospensioni
Measurement Modes pH
Calibrazione Calibrazione a tre punti con quattro gruppi di tamponi predefiniti
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Intervallo (mV) -1999 to 1999
Risoluzione (mV) 1  mV
Calibration Points 3
Temperature Range (Metric) 0°C to 100°C
Risoluzione (temperatura) 0.1°
Tipo di display LCD
Opzione di retroilluminazione None
Memoria 200 misurazioni, calibrazione corrente
Punti dati 200
Tipo di funzione registro Automatic, Manual
Ingressi BNC, Cinch
Dimensioni (L x P x A) 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 in.)
Peso (sistema metrico) 0.26 kg
Peso (sistema imperiale) 0.5 libbre
Modello F2
Compensazione della temperatura ATC e MTC
Tipo Kit standard F2