Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori per pH/mV FiveGo™ F2
Codice prodotto. p-7070339
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Kit da campo F2
Kit per alimenti F2
Kit standard F2
Solo misuratore F2
Dimensione della confezione:
1 unità
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15543380 Solo misuratore F2 1 unità
15573370 Kit standard F2 1 unità
15503370 Kit da campo F2 1 unità
15593360 Kit per alimenti F2 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15543380 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 30266946
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Beinhaltet
  • n. di cat. 01-912-356, solo misuratore F2: comprende fascetta per elettrodo, fascetta da polso, guida rapida all'installazione, starter pack di tamponi pH
  • N. cat. 01-912-357, F2 kit standard: comprende sensore IP67 LE438, fascetta per elettrodo, fascetta da polso, guida rapida all'installazione, starter pack di tamponi pH
  • n. di cat. 01-912-358, kit da campo F2: include sensore IP67 LE438, fascetta per elettrodo, fascetta da polso, guida rapida all'installazione, starter pack di tamponi pH, custodia per il trasporto
  • n. di cat. 01-912-359, kit per alimenti F2: include sensore IP67 LE427, fascetta per elettrodo, fascetta da polso, guida rapida all'installazione, starter pack di tamponi pH, custodia per il trasporto
Misuratore portatile che offre misurazioni di pH/mV affidabili e di alta qualità con la semplice pressione di un pulsante
Disponibilità di diverse combinazioni di misuratori, sensori e accessori portatili, particolarmente adatti per applicazioni o campioni specifici.
  • Robusto involucro impermeabile di grado IP67 in ABS
  • Il grande display LCD da 3.1 in., ben organizzato in segmenti, facilita la visualizzazione
  • La disposizione intuitiva dei pulsanti e i semplici menu agevolano il funzionamento
  • Il design ergonomico è confortevole per mani sia di piccole che di grandi dimensioni
  • Il supporto con piedini pieghevoli consente una visualizzazione ottimale se posizionato sul banco da laboratorio
  • Resistente in ambienti umidi e impegnativi
  • Include una compatta custodia per il trasporto
  • Calibrazione a tre punti con quattro gruppi di tamponi predefiniti
  • Compensazione della temperatura ATC e MTC
  • Registrazione endpoint automatica e manuale, segnale acustico endpoint, segnale visivo endpoint
  • Ingressi sensori BNC, Cinch
  • Ideale per applicazioni mobili di laboratorio, in linea o all'aperto
Caratteristiche tecniche:
  • Intervallo di pH: da 0.00 a 14.00
  • Risoluzione pH: 0.01
  • Precisione pH: ±:0.01mV
  • mV Range: -1999 to 1999mV
  • mV Resolution: 1mV
  • mV Accuracy: ±1 mV
  • Intervallo di temperatura: da 0° a +100 °C (da 32° a 212 °F)
  • Risoluzione della temperatura: 0.1 °C
  • Precisione della temperatura: ±0.5 °C
  • Capacità di memoria: 200 misurazioni, calibrazione corrente
  • Durata in ore: >200 ore.
  • Alimentazione: 4 AAA da 1.5 V LRO3 o 4 AAA da 1.2 V NiMH HR03
  • Dimensioni: 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 in.)
  • Peso: 0.26 kg (0.5 libbre)
Applicazioni:
  • Solo misuratore F2: indicato per applicazioni che richiedano un sensore specifico non incluso nei kit
  • Kit per alimenti F2: indicato per campioni solidi e semisolidi quali carni, frutta, formaggi e altri
  • Kit da campo F2: indicato per una vasta gamma di campioni acquosi in generale e per misurazioni in mobilità
  • Kit standard F2: per una vasta gamma di campioni acquosi in generale, tra cui emulsioni e sospensioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Include Fascetta per elettrodo, fascetta da polso, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
Precisione (Temperatura) ±0.5 °C
Precisione (mV) ±1  mV
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni che richiedano un sensore specifico non incluso in un kit
Measurement Modes pH
Calibrazione Calibrazione a tre punti con quattro gruppi di tamponi predefiniti
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Intervallo (mV) -1999 to 1999
Risoluzione (mV) 1  mV
Calibration Points 3
Temperature Range (Metric) 0°C to 100°C
Risoluzione (temperatura) 0.1°
Tipo di display LCD
Opzione di retroilluminazione None
Memoria 200 misurazioni, calibrazione corrente
Punti dati 200
Tipo di funzione registro Automatic, Manual
Ingressi BNC, Cinch
Dimensioni (L x P x A) 18.8 x 7.7 x 3.3 cm (97.4 x 3 x 1.3 in.)
Peso (sistema metrico) 0.26 kg
Peso (sistema imperiale) 0.5 libbre
Modello F2
Compensazione della temperatura ATC e MTC
Tipo Solo misuratore F2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.