Learn More
VELP Scientifica FIWE Advance Analizzatore Automatico di Fibra
Codice prodotto. 17851849 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
115/230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
17851849 115/230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17851849 Fornitore VELP Scientifica N. del fornitore F30500500
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Analizzatore automatico di fibra grezza e al detergente secondo i metodi ufficiali di riferimento che necessita del minor tempo operatore per l'analisi di fibra nei mangimi.
  • CONFORMITÀ E ACCURATEZZAL'utilizzo del metodo del crogiolo, conforme agli standard ufficiali (ISO e AOAC), consente al FIWE Advance di garantire affidabilità ed efficienza
  • Determinazione della fibra grezza e della fibra detergente (NDF, ADF e ADL)
  • I residui di fibra rimangono all'interno del crogiolo durante tutte le fasi dell'analisi, eliminando il rischio di errori e garantendo risultati accurati.
  • TECNOLOGIA LOAD+GOFIWE Advance riscalda e dosa con precisione i reagenti richiesti per analizzare fino a 6 campioni
  • I reagenti vengono preriscaldati, dosati ed erogati grazie ad una serie di sensori e pompe che permette convogliare i prodotti chimici caldi in ciascuna colonna evitando che l'operatore venga a contatto con i fumi caldi
  • FIWE Advance automatizza le fasi di digestione, filtrazione e lavaggio senza richiedere l'intervento dell'operatore.
RISPARMIO DI TEMPO E DENARO
  • Il tempo richiesto all'operatore è di soli 2 minuti
  • FIWE Advance tratta ogni campione singolarmente e si occupa di tutte le fasi dell'analisi, consentendo di lavorare durante la notte
  • I processi automatici di FIWE Advance consentono di liberare tempo prezioso, aumentando la produttività del laboratorio e risparmiando denaro.
SICUREZZA COMPLETA
  • Tutti i reagenti necessari sono contenuti in taniche trasparenti situate all'interno dello strumento
  • FIWE Advance preriscalda, eroga e raccoglie le sostanze chimiche calde in modo automatico, eliminando così il rischio di contatto con l'operatore
INTELLIGENTE E FACILE DA USARE
  • Il display da 7 pollici touchscreen e l'interfaccia sviluppata da VELP rendono le operazioni semplici e smart
  • Scegli tra i metodi preimpostati o crea i tuoi personali, contrassegnali come preferiti per un rapido accesso
  • Per semplificare la preparazione delle analisi, è possibile collegare lo strumento alla bilancia e al lettore di codici a barre
Specifica
Tipo Automatic Fiber Analyzer
Tensione 115/230 V