Learn More
Velp Scientifica™ FIWE6 Raw Fiber Extractor
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15599341 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15599341 105 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15599341 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore SA30530200
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-03-2027
Velp Scientifica™ FIWE6 Raw Fiber Extractor that uses pre-heated reagents for fiber analysis according to Weende, Van Soest and other official methods.
High Performance
  • Rapid analysis – 2 hours vs. 6 hours with manual systems
  • Reliable results
  • High reproducibility
  • Back-pressure pump prevents clogging of crucibles
Versatile
  • Total raw fiber extraction using Weende technique
  • Neutral & acid detergent fiber with NDF, ADF, Van Soest extractions
  • Acid detergent lignin extraction with ADL & Van Soest methods
  • Fiber fraction analysis (cellulose, hemicellulose & pectin)
  • Links boiling, rinsing and filtration
  • Single or multiple samples can be processed
Full System
  • Reagent preheating on RC 2 hotplate (provided)
  • Same crucibles used for weighing, drying & washing – no loss
Specifica
Materiale Metallica con verniciatura epossidica
Include Schermo calore, 6 crogioli in vetro P2, piastra riscaldante RC2, recipiente per reagenti, pinza per estrazione, estrattore per crogioli e tuo di carico
Da utilizzare con (applicazione) Analisi della fibra grezza
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Larghezza (sistema metrico) 760 mm
Peso (sistema metrico) 40 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz