missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Fix and Perm Cell Fixation and Permeabilization Kit, Flow Cytometry, 200 Tests
Descrizione
This kit is designed for the fixation and permeabilization of cells to improve the staining of intracellular markers for flow cytometry.
- Applications: Flow Cyt
- Key Features:
- Enables access to cytoplasmic, mitochondrial, nuclear, and other organelle markers.
- Optimizes antibody access to intracellular structures while maintaining cell morphology.
- Reduces background.
- Allows for simultaneous addition of permeabilization medium and fluorochrome-labeled antibodies.
- Minimal washing required.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flow Cytometer |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 200 Tests |
| Reattività | All species |
| Shipping Condition | Ambient |
| Tipo di campione | Cells |
| Quantità | 200 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?