missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Fixable Viability Dye, 787/808 Nm, 200 Tests
Descrizione
- Assay type: Cell-based
- Applications: Flow Cyt, Fluorescence Microscopy
- Detection method: Fluorescent
- Sample types: Adherent cells, Suspension cells
- Results type: Quantitative
- Reactive species: Mammals
- Features: Labeling in < 4 hrs with 30 secs hands-on time; 100% antibody recovery
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C. |
| Detection Location | In-Cell Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flow Cytometer, Fluorescence Microscope |
| Formato | Kit |
| Label or Dye | Fixable Viability Dye |
| N. di reazioni | 200 Tests |
| Reattività | Mammals |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?