Learn More
Eppendorf™ Rotore ad angolo fisso con coperchio per centrifuga da banco
Codice prodotto. 10161151 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Fixed Angle Rotor with Aerosol-tight Lid
Fixed Angle Rotor with Lid
Angolo:
34°
45°
Include:
30 x 1.5mL buckets
6 x cestelli da 85 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Angolo Include Dimensione della confezione
10161151 Fixed Angle Rotor with Aerosol-tight Lid 45° 30 x 1.5mL buckets Pezzo
10344751 Fixed Angle Rotor with Lid 34° 6 x cestelli da 85 ml Pezzo
10798571 Fixed Angle Rotor with Lid 45° 30 x 1.5mL buckets Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10161151 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5804726006
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Use this high-speed rotor for molecular applications in tubes from 0.2 to 85mL. Eppendorf™ Fixed Angle Rotors are compatible with centrifuges 5804, 5804 R, 5810 and 5810 R.
  • For 6 × 85mL tubes
  • Includes rotor lid
  • Max. speed: 18,500 × g (12,000rpm) in Centrifuge 5810 R or 15,500 × g (11,000rpm) in 5804/5804 R/5810
  • Low rotor weight (3.2kg) for easy handling
  • 34° borehole angle reduces pellet smears along tube wall
  • Anodized aluminum for high chemical resistance
  • Rotor, lid and adapters are autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
Tipo Fixed Angle Rotor with Aerosol-tight Lid
RCF max 20,800 x g
Velocità max 14,000 rpm
Da utilizzare con (apparecchiatura) FA-45-30-11
Angolo 45°
Include 30 x 1.5mL buckets
No. of Places 30