Learn More
Erlab Fixed Base With Castor Wheels - Solis 1500
Codice prodotto. 17726594 Sfoglia Tutto Erlab Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Class II Biosafety Cabinet
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
17726594 Class II Biosafety Cabinet Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17726594 Fornitore Erlab N. del fornitore NORT000243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00€
    1190.00€ / pezzi 1
    Risparmia 95.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Adapted base for your Biological Safety Cabinet.
  • With castor wheels
  • Compatible model: BSC Solis 1500
Specifica
Product Type Class II Biosafety Cabinet