Learn More
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments
Codice prodotto. 15208463
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
25 G
26 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.96 in.
2 in.
3.14 in.
Modello:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema imperiale) ago Modello Quantità Dimensione della confezione
15208463 25 G 1.96 in. 10F-BT-5/0.5C Ea. Pezzo
15258443 26 G 1.96 in. 5F-BT-5/0.47C Ea. Pezzo
15228463 26 G 1.96 in. 10F-BT-GT-5/0.47C Ea. Pezzo
15298463 26 G 3.14 in. 10F-BT-8/0.47C 1 Ea. Pezzo
15278463 23 G 2 in. 10F-BT-GT-5/0.63C 1 Ea. Pezzo
15288463 23 G 3.14 in. 10F-BT-8/0.63C Ea. Pezzo
15218463 26 G 1.96 in. 10F-BT-GT-5/0.47C 6 Pk. pezzi 6
16672572 22 G 3.14 in. 10F-BT-8/22C Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15208463 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 0029671
Save Up to 60% on Contract Testing Essentials
Usa il codice promozionale 28025
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Calibro dell'ago 25 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.019 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Product Type Autosampler Syringe
Modello 10F-BT-5/0.5C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific instruments AS3000, AS2000, AS200/800
Tipo di collegamento Fixed