Learn More
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments
Codice prodotto. 15258443
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
25 G
26 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.96 in.
2 in.
3.14 in.
Modello:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema imperiale) ago Modello Quantità unitSize
15258443 26 G 1.96 in. 5F-BT-5/0.47C Ea. Pezzo
15228463 26 G 1.96 in. 10F-BT-GT-5/0.47C Ea. Pezzo
15298463 26 G 3.14 in. 10F-BT-8/0.47C 1 Ea. Pezzo
15278463 23 G 2 in. 10F-BT-GT-5/0.63C 1 Ea. Pezzo
15208463 25 G 1.96 in. 10F-BT-5/0.5C Ea. Pezzo
15288463 23 G 3.14 in. 10F-BT-8/0.63C Ea. Pezzo
15218463 26 G 1.96 in. 10F-BT-GT-5/0.47C 6 Pk. pezzi 6
16672572 22 G 3.14 in. 10F-BT-8/22C Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15258443 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 0019821
Save Up to 60% on Contract Testing Essentials
Usa il codice promozionale 28025
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Product Type Autosampler Syringe
Modello 5F-BT-5/0.47C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo AS3000, AS2000
Tipo di collegamento Fixed