Learn More
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments
Codice prodotto. 15298463
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
23 G
25 G
26 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.96 in.
2 in.
3.14 in.
Modello:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Quantità:
1 Ea.
6 Pk.
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema imperiale) ago Modello Quantità Dimensione della confezione
15298463 26 G 3.14 in. 10F-BT-8/0.47C 1 Ea. Pezzo
15258443 26 G 1.96 in. 5F-BT-5/0.47C Ea. Pezzo
15228463 26 G 1.96 in. 10F-BT-GT-5/0.47C Ea. Pezzo
15278463 23 G 2 in. 10F-BT-GT-5/0.63C 1 Ea. Pezzo
15208463 25 G 1.96 in. 10F-BT-5/0.5C Ea. Pezzo
15288463 23 G 3.14 in. 10F-BT-8/0.63C Ea. Pezzo
15218463 26 G 1.96 in. 10F-BT-GT-5/0.47C 6 Pk. pezzi 6
16672572 22 G 3.14 in. 10F-BT-8/22C Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15298463 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 0029921
Spedizione stimata: 07-12-2026
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 3.14 in.
Product Type Autosampler Syringe
Modello 10F-BT-8/0.47C
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo AS2000
Tipo di collegamento Fixed